5-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluidine
PC2986-5G
PC2986-10G
PC2986-1G
APOSPC2986-5GEA
81.2
EUR
APOSPC2986-5G
APOSPC2986-10G
APOSPC2986-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅F₄N Schmelzpunkt: 29…32 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660353 CAS-Nummer: 827-20-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |