3-Brom-5-chlor-2-fluorpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2973-25G PC2973-5G
APOSPC2973-25GEA 59.6 EUR
APOSPC2973-25G APOSPC2973-5G
3-Brom-5-chlor-2-fluorpyridin
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Molekulargewicht: 210.43 g/mol
Schmelzpunkt: 55.6…55.8 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972409
CAS-Nummer: 884494-87-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR