3-Fluor-2-nitrotoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluor-2-nitrotoluol 98%
3-Fluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Schmelzpunkt: 17.5…18 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458093
CAS-Nummer: 3013-27-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR