3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC2962-1G
PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2962-1G
APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Schmelzpunkt: 89…92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973779 CAS-Nummer: 349-57-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...