3,4-Difluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2942-100G
PC2942-25G
PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA
335
EUR
APOSPC2942-100G
APOSPC2942-25G
APOSPC2942-5G
3,4-Difluortoluol 99%
3,4-Difluortoluol
Formel:
C₇H₆F₂ Siedepunkt: 110…113 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075087 CAS-Nummer: 2927-34-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |