2-Fluor-4-iodpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2918-100G PC2918-25G
APOSPC2918-100GEA 394 EUR
APOSPC2918-100G APOSPC2918-25G
2-Fluor-4-iodpyridin
2-Fluor-4-iodpyridin
Formel: C₅H₃FIN
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092926
CAS-Nummer: 22282-70-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR