4'-Fluoracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 29 EUR
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoracetophenon 95%
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molekulargewicht: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 194…196 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000354
CAS-Nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9