2,6-Difluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2886-25G
PC2886-100G
APOSPC2886-25GEA
36.4
EUR
APOSPC2886-25G
APOSPC2886-100G
2,6-Difluorpyridin 98%
2,6-Difluoropyridine
Formel:
C₅H₃F₂N Siedepunkt: 125 °C Dichte: 1.268 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 33 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006227 CAS-Nummer: 1513-65-1 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |