3,4-Difluorphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 132 EUR
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorphenylisocyanat 97%
3,4-Difluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
Siedepunkt: 164 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065711
CAS-Nummer: 42601-04-7
UN-Nummer: 2206
ADR: 6.1,III