(3,5-Difluorphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G
PC2874EL-10G
PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA
184
EUR
APOSPC2874EL-100G
APOSPC2874EL-10G
APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril 98%
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Schmelzpunkt: 34…36 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061278 CAS-Nummer: 122376-76-5 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |