(2,6-Difluorphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril 98%
(2,6-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molekulargewicht: 153.13 g/mol
Siedepunkt: 109 °C/27mmHg
Dichte: 1.238 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009973
CAS-Nummer: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 III