(2,5-Difluorphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Difluorophenylacetonitrile, 2,5-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EH-25G
PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA
24.8
EUR
APOSPC2874EH-25G
APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorphenyl)acetonitril 98%
(2,5-Difluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Siedepunkt: 90 °C/5mmHg Dichte: 1.233 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 103 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009972 CAS-Nummer: 69584-87-8 EINECS: 274-051-4 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |