(2,4-Difluorphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 29 EUR
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril 98%
(2,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Siedepunkt: 98 °C/10mmHg
Dichte: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009971
CAS-Nummer: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III