(2,6-Difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G
PC2874D-5G
PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA
66.7
EUR
APOSPC2874D-25G
APOSPC2874D-5G
APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure 97%
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010001 CAS-Nummer: 85068-28-6 |