(2,3-Difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
PC2874A-100G
PC2874A-25G
PC2874A-5G
APOSPC2874A-100GEA
132
EUR
APOSPC2874A-100G
APOSPC2874A-25G
APOSPC2874A-5G
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure 97%
(2,3-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Schmelzpunkt: 116…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040968 CAS-Nummer: 145689-41-4 EINECS: 279-709-4 |