2-Brom-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 127 EUR
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Brom-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08741383
CAS-Nummer: 58458-13-2