2-Brom-6-(trifluormethyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2854-5G
PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA
404
EUR
APOSPC2854-5G
APOSPC2854-1G
2-Brom-6-(trifluormethyl)benzonitril 95%
2-Brom-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08741382 CAS-Nummer: 914637-35-7 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |