2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-6-trifluoromethylbenzonitrile
PC2853-1G
PC2853-250MG
PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA
27.7
EUR
APOSPC2853-1G
APOSPC2853-250MG
APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
2-Amino-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Schmelzpunkt: 70…73 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08741381 CAS-Nummer: 58458-11-0 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...