2-Fluor-3-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G
PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA
116
EUR
APOSPC2851-100G
APOSPC2851-25G
2-Fluor-3-nitrotoluol
2-Fluor-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆FNO₂ Siedepunkt: 110…111 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 18…19 °C Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03412242 CAS-Nummer: 437-86-5 |