1,3-Difluor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
PC2850-500G
PC2850-100G
PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA
40.6
EUR
APOSPC2850-500G
APOSPC2850-100G
APOSPC2850-1KG
1,3-Difluor-4-nitrobenzol 99%
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Siedepunkt: 203…204 °C Schmelzpunkt: 10 °C Dichte: 1.451 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007050 CAS-Nummer: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...