1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 404 EUR
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzol 97%
1-(Difluormethoxy)-2-nitrobenzol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Siedepunkt: 73…75 °C/0.3mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221470
CAS-Nummer: 22225-77-0