α-Brom-4-(difluormethoxy)toluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide

PC2847Q-1G PC2847Q-25G PC2847Q-5G
APOSPC2847Q-1GEA 30.6 EUR
APOSPC2847Q-1G APOSPC2847Q-25G APOSPC2847Q-5G
α-Brom-4-(difluormethoxy)toluol 98%
α-Brom-4-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Siedepunkt: 64…66 °C/0.3mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085007
CAS-Nummer: 3447-53-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR