4-(Difluormethoxy)anilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2846E-5G
PC2846E-100G
PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA
21.9
EUR
APOSPC2846E-5G
APOSPC2846E-100G
APOSPC2846E-25G
4-(Difluormethoxy)anilin 96%
4-(Difluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₇F₂NO Siedepunkt: 231 °C Dichte: 1.286 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00085005 CAS-Nummer: 22236-10-8 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |