4'-(Difluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 207 EUR
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluormethoxy)acetophenon 98%
4'-(Difluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₈F₂O₂
Siedepunkt: 70…72 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042250
CAS-Nummer: 83882-67-1