Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2843-1G PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA 105 EUR
APOSPC2843-1G APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Formel: C₇H₆F₆O₂
Siedepunkt: 60…61 °C/190mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094206
CAS-Nummer: 53038-41-8