1,2-Difluor-4-iodbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G
PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA
82.8
EUR
APOSPC2836-100G
APOSPC2836-25G
1,2-Difluor-4-iodbenzol 99%
1,2-Difluor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃F₂I Siedepunkt: 177…178 °C Dichte: 1.99 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 72 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00044630 CAS-Nummer: 64248-58-4 |