2-Amino-5-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2824-1G
PC2824-5G
APOSPC2824-1GEA
149
EUR
APOSPC2824-1G
APOSPC2824-5G
2-Amino-5-fluorbenzolsulfonamid
2-Amino-5-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₇FN₂O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08741368 CAS-Nummer: 1992-90-1 |