1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28169-1G PC28169-5G
APOSPC28169-1GEA 270 EUR
APOSPC28169-1G APOSPC28169-5G
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665213
CAS-Nummer: 339096-62-7