3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC27994-1G
PC27994-5G
APOSPC27994-1GEA
122
EUR
APOSPC27994-1G
APOSPC27994-5G
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione
Formel:
C₁₂H₁₃FN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975052 CAS-Nummer: 860787-36-6 |