2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Fmoc-p-fluoro-DL-Phe-OH
PC27881-1G PC27881-5G
APOSPC27881-1GEA 256 EUR
APOSPC27881-1G APOSPC27881-5G
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
Molekulargewicht: 405.425 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 264276-42-8