3-Brom-5-fluor-2-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-6-bromo-4-fluorotoluene
PC2787-1G
PC2787-25G
PC2787-5G
APOSPC2787-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2787-1G
APOSPC2787-25G
APOSPC2787-5G
3-Brom-5-fluor-2-methylanilin 98%
3-Brom-5-fluor-2-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094193 CAS-Nummer: 502496-36-8 |