Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC27857-100MG
PC27857-1G
PC27857-250MG
APOSPC27857-100MGEA
633
EUR
APOSPC27857-100MG
APOSPC27857-1G
APOSPC27857-250MG
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formel:
C₁₉H₁₆F₃NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02682447 CAS-Nummer: 1219145-37-5 |