4,5-Difluor-2-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2779-1G
PC2779-25G
PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2779-1G
APOSPC2779-25G
APOSPC2779-5G
4,5-Difluor-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluor-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₃F₂NO₃ Schmelzpunkt: 54…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094187 CAS-Nummer: 55346-97-9 |