trans-2,5-Difluorzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-3-(2,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2762-25G
PC2762-100G
PC2762-5G
APOSPC2762-25GEA
77
EUR
APOSPC2762-25G
APOSPC2762-100G
APOSPC2762-5G
trans-2,5-Difluorzimtsäure 97%
trans-2,5-Difluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆F₂O₂ Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010318 CAS-Nummer: 112898-33-6 |