Bis(4-fluorphenyl)sulfon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)

PC2752-100G PC2752-25G PC2752-500G
APOSPC2752-100GEA 78.3 EUR
APOSPC2752-100G APOSPC2752-25G APOSPC2752-500G
Bis(4-fluorphenyl)sulfon 98%
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈F₂O₂S
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000350
CAS-Nummer: 383-29-9
EINECS: 206-847-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR