α-Brom-2,5-difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
PC2742-10G
PC2742-250G
PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA
21.9
EUR
APOSPC2742-10G
APOSPC2742-250G
APOSPC2742-50G
α-Brom-2,5-difluortoluol 98%
α-Brom-2,5-difluortoluol
Formel:
C₇H₅BrF₂ Dichte: 1.609 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 16 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009897 CAS-Nummer: 85117-99-3 UN-Nummer: 2924 ADR: 3+8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...