2,3-Difluorbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2739-100G
PC2739-25G
PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA
249
EUR
APOSPC2739-100G
APOSPC2739-25G
APOSPC2739-5G
2,3-Difluorbenzylbromid 98%
2,3-Difluorbenzylbromid
Formel:
C₇H₅BrF₂ Dichte: 1.628 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042488 CAS-Nummer: 113211-94-2 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...