2,6-Difluorbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2737-25G
PC2737-5G
PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA
52.2
EUR
APOSPC2737-25G
APOSPC2737-5G
APOSPC2737-100G
2,6-Difluorbenzylamin 95%
2,6-Difluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇F₂N Siedepunkt: 174…177 °C Dichte: 1,197 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010144 CAS-Nummer: 69385-30-4 EINECS: 273-983-9 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |