2,5-Difluorbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
PC2736-100G PC2736-25G PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA 232 EUR
APOSPC2736-100G APOSPC2736-25G APOSPC2736-5G
2,5-Difluorbenzylamin 95%
2,5-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Molekulargewicht: 143.14 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C/15mmHg
Dichte: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010143
CAS-Nummer: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN-Nummer: 2735
ADR: 8 III