3,5-Difluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,5-Difluorophenyl)methanol
PC2734-100G
PC2734-10G
PC2734-25G
APOSPC2734-100GEA
77
EUR
APOSPC2734-100G
APOSPC2734-10G
APOSPC2734-25G
3,5-Difluorbenzylalkohol 98%
3,5-Difluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆F₂O Siedepunkt: 98…99 °C/9mmHg Dichte: 1.276 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010313 CAS-Nummer: 79538-20-8 |