3,5-Difluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 186 EUR
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
3,5-Difluorbenzoylchlorid 98%
3,5-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 173…175 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010309
CAS-Nummer: 129714-97-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II