4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2709-25G
PC2709-5G
PC2709-100G
APOSPC2709-25GEA
92.8
EUR
APOSPC2709-25G
APOSPC2709-5G
APOSPC2709-100G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094162 CAS-Nummer: 142994-09-0 |