Fluor-N,N,N′,N′-tetramethylformamidiniumhexafluorphosphat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TFFH, N-((Dimethylamino)fluoromethylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V)
PC2706-25G
PC2706-100G
APOSPC2706-25GEA
63.8
EUR
APOSPC2706-25G
APOSPC2706-100G
Fluor-N,N,N′,N′-tetramethylformamidiniumhexafluorphosphat
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fluorinating Reagent
Formel:
C₅H₁₂F₇N₂P Schmelzpunkt: 104…109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684443 CAS-Nummer: 164298-23-1 |