4,4'-Difluorbenzophenon 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
PC2696-1KG PC2696-250G
APOSPC2696-1KGEA 109 EUR
APOSPC2696-1KG APOSPC2696-250G
4,4'-Difluorbenzophenon 98+%
4,4'-Difluorbenzophenon
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Formel: C₁₃H₈F₂O
Siedepunkt: 170…172 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 102…110 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000353
CAS-Nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III