3,4-Difluorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2694-10G PC2694-50G PC2694-25G PC2694-100G
APOSPC2694-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2694-10G APOSPC2694-50G APOSPC2694-25G APOSPC2694-100G
3,4-Difluorbenzophenon 98%
3,4-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009892
CAS-Nummer: 85118-07-6