2,4'-Difluorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC2690B-100G
PC2690B-25G
PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA
50.9
EUR
APOSPC2690B-100G
APOSPC2690B-25G
APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorbenzophenon 97%
2,4'-Difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈F₂O Siedepunkt: 176…178 °C/16mmHg Schmelzpunkt: 22…24 °C Dichte: 1.244 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000319 CAS-Nummer: 342-25-6 EINECS: 206-441-7 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |