2,3'-Difluorbenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2689M-1G
PC2689M-5G
APOSPC2689M-1GEA
98.6
EUR
APOSPC2689M-1G
APOSPC2689M-5G
2,3'-Difluorbenzophenon 97%
2,3'-Difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈F₂O Siedepunkt: 142…143 °C/3mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017914 CAS-Nummer: 58139-11-0 |