1,2-Difluor-3-iodbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2686-1G
PC2686-5G
APOSPC2686-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2686-1G
APOSPC2686-5G
1,2-Difluor-3-iodbenzol 97%
1,2-Difluoro-3-iodobenzene
Formel:
C₆H₃F₂I Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458090 CAS-Nummer: 64248-57-3 |