3-Fluor-2-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2675-1G PC2675-250MG PC2675-5G
APOSPC2675-1GEA 89.9 EUR
APOSPC2675-1G APOSPC2675-250MG APOSPC2675-5G
3-Fluor-2-iodpyridin
3-Fluor-2-iodpyridin
Formel: C₅H₃FIN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095288
CAS-Nummer: 146141-04-0