3-Fluor-4-iodpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluor-4-iodpyridin 98%
3-Fluor-4-iodpyridin
Formel: C₅H₃FIN
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03092927
CAS-Nummer: 22282-75-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR